Merck
45261
(−)-Ephedrine
purum, anhydrous, ≥98.0% (NT)
Synonim(y):
(1R,2S)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol, L-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
NACRES:
NA.22
EC Number:
206-080-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2208730
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (NT)
optical activity
[α]20/D −42±1°, c = 4.5% in 2% HCl
impurities
≤0.5% water
mp
~36 °C
SMILES string
CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
Other Notes
Sales restrictions may apply
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)