Merck
45392
Chlorphoxim
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14ClN2O3PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.74
EC Number:
238-888-9
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
8919975
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCOP(=S)(OCC)ON=C(C#N)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C12H14ClN2O3PS/c1-3-16-19(20,17-4-2)18-15-12(9-14)10-7-5-6-8-11(10)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
GQKRUMZWUHSLJF-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)