Merck
53386
3-Methylthiophene
analytical standard
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-482-6
Beilstein/REAXYS Number:
1300
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
42.4 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.517-1.523, n20/D 1.519 (lit.)
bp
114 °C/738 mmHg (lit.)
mp
−69 °C (lit.)
density
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1ccsc1
InChI
1S/C5H6S/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4H,1H3
InChI key
QENGPZGAWFQWCZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methylthiophene
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)