Merck
632546
Methanol solution
≥99.5%, suitable for UHPLC, mass spectrometry (MS), HPLC, contains 0.10% (v/v) formic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
Beilstein/REAXYS Number:
3662861
MDL number:
eCl@ss:
39020101
Assay:
≥99.5%
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
Bp:
65.4 °C
Vapor pressure:
410 mmHg
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Methanol solution, contains 0.10 % (v/v) formic acid, UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS), ≥99.5%
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg
assay
≥99.5%
form
liquid
contains
0.10 % (v/v) formic acid
expl. lim.
5.5-44 %
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
transmittance
230 nm, ≥10%, 254 nm, ≥90%
bp
65.4 °C
mp
-98 °C
cation traces
Ca: ≤0.5 ppm, K: ≤0.5 ppm, Mg: ≤0.5 ppm, Na: ≤2 ppm
HPLC-gradient
≤10 mAU at 254 nm, ≤20 mAU at 210 nm
suitability
suitable for LC-MS
format
mixture
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
This pre-blended solvent eliminates time-consuming mobile phase preparation as well as lost sample information and instrument downtime caused by impure mobile phases. For consistent baselines and minimal background noise, these blends are prepared with ultra-pure acids such as formic acid.
Application
Designed for use with HPLC and LC-MS.
Packaging
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)