Merck
69259
M-Gredient® Yeast Peptone for Biotechnology and Microbiology
Enzymatically Digested, Micro-Agglomerated
Synonim(y):
Pepton z drożdży nr 7, Saccharomyces cerevisiae, ext.
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pepton drożdżowy 7 (mikroaglomerowany), Enzymatically Digested, Micro-Agglomerated
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
form
(Micro-agglomerated)
shelf life
61 mo.
packaging
pkg of 250 g
storage condition
dry media (Tightly closed)
loss
≤7%
pH
5.5-6.5
solubility
water: soluble at 20 °C
application(s)
biotechnology/fermenter
microbiology
components
(Total nitrogen ≥7.1Amino-N ≥4)
storage temp.
2-30°C
General description
Peptony drożdżowe służą jako złożone źródło azotu i zawierają czynniki wzrostu, takie jak aktywne peptydy, aminokwasy, witaminy, związki siarki i nukleotydy. Są źródłem fosforu, który jest niezbędny do magazynowania i dystrybucji energii w komórce. Zawierają również minerały i pierwiastki śladowe, na przykład cynk, żelazo, potas, sód, wapń i magnez, które aktywują reakcje metaboliczne. Jako składniki odżywcze na bazie drożdży (YBN), peptony drożdżowe nie zawierają materiału pochodzenia zwierzęcego, a zatem są wolne od patogenów ludzkich i zwierzęcych. Są również wolne od materiałów GMO i alergenów oraz mają niższy śladCO2 niż peptony pochodzenia zwierzęcego.
Application
Yeast Peptone 7 (mikroaglomerowany) nadaje się do wytwarzania złożonych pożywek do fermentacji przemysłowej (np. produkcji probiotyków), zastosowań mikrobiologicznych i hodowli komórkowych. Jest stosowany podczas mikrobiologicznej kontroli jakości, zwłaszcza do monitorowania środowiska i symulacji procesów aseptycznych (próby napełniania pożywek).
Features and Benefits
Zalety peptonów drożdżowych w porównaniu z peptonami pochodzenia zwierzęcego i roślinnego:
  • Brak materiałów pochodzenia zwierzęcego
  • Wolne od patogenów zwierzęcych i ludzkich
  • Wolne od alergenów, pestycydów i materiałów GMO
  • Brak kwestii etycznych lub HALAL
  • Większa spójność partii
  • Większa elastyczność dzięki modyfikowalnym specyfikacjom
  • Niższy śladCO2
  • Brak konieczności uzyskiwania zezwoleń na import i eksport
Other Notes
Zakres pH, zawartość azotu całkowitego i aminowego, rozkład wielkości peptydów i zdolności pobudzania wzrostu zależą od wybranego produktu peptonu drożdżowego. Wybór produktu umożliwia wpływanie na parametry takie jak wzrost drobnoustrojów, biomasa, produkcja metabolitów, kwasowość, żywotność komórek lub odporność komórek w dalszym procesie.
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)