Merck
69612
Succinic acid
≥99.5% (T), Ultra pure
Synonim(y):
Butanedioic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.09
EC Number:
203-740-4
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1754069
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.5% (T)
form
crystals
analyte functional class(es)
polymers
analyte chemical class(es)
peptides, proteins
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
in accordance for IR spectroscopy, suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Application
for use as matrix in IR-MALDI
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Succinic acid
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)