This resin is primarily used for water demineralization and deionization processes. Information regarding its affinity for carbohydrates is limited. For assistance with detailed method development, please contact local Technical Service.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 463,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
463,00 zł
Nazwa produktu
Amberlite™ MB-20, mixed bed ion exchange resin, regenerated
form
beads
Quality Segment
quality
mixed bed ion exchange resin, regenerated
technique(s)
LPLC: suitable
loss
~60% loss on drying, 110°C
matrix
PS-DVB
particle size
20-50 mesh
separation technique
mixed mode
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description mixed bed ion exchange resin, regenerated | description - | description chloride form | description Na ion exchange resin, strongly acidic, 20-50 mesh |
| particle size 20-50 mesh | particle size <300 μm | particle size 0.600-0.700 mesh | particle size 20-50 mesh, 535-635 μm |
| matrix PS-DVB | matrix Styrene-DVB, gel | matrix PS-DVB | matrix styrene-divinylbenzene (gel) |
| separation technique mixed mode | separation technique - | separation technique anion exchange | separation technique strong cation exchange |
| form beads | form beads | form beads | form beads |
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) ultrafiltration: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable |
| loss ~60% loss on drying, 110°C | loss - | loss 49.0-55.0% loss on drying | loss ~45% loss on drying, 110°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amberlite™ MB-20
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Ostrzeżenia
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
This resin can be used for the desalting of samples in carbohydrate determinations by HPLC using polymeric columns such as the Rezex type? Does it retain sugars?