Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH2C(OCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-496-5
Beilstein/REAXYS Number:
1739200
MDL number:
eCl@ss:
32150211
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
purum
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n
bp
164-166 °C (lit.)
density
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(OC)(OC)OC
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-6-7-8(9-2,10-3)11-4/h5-7H2,1-4H3
InChI key
XUXVVQKJULMMKX-UHFFFAOYSA-N
Application
Trimethyl orthovalerate is used in the synthesis of 1,2,4-triazolo[1,5-c]pyrimidine derivatives as human adenosine A3 receptor ligands. It can also be used as a precursor to prepare N-sulfonyl and N-sulfinyl imines and imidates.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?