Przejdź do zawartości
77288
Heptadecafluorooctanesulfonic acid tetraethylammonium salt
purum, ≥98.0% (T)
Synonim(y):
Perfluorooctanesulfonic acid tetraethylammonium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3(CF2)6CF2SO3N(C2H5)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
629.37
EC Number:
260-375-3
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
6470030
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (T)
mp
183-190 °C, 184-190 °C (lit.)
SMILES string
CC[N+](CC)(CC)CC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8HF17O3S.C8H20N/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28;1-5-9(6-2,7-3)8-4/h(H,26,27,28);5-8H2,1-4H3/q;+1/p-1
InChI key
JHDXAQHGAJXNBY-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)