Przejdź do
87983
Tetraoctylammonium nitrate
Selectophore™, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)6CH2]4N(NO3)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
528.89
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7108220
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
assay
≥99.0% (NT), ≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.05% halides (as bromide)
mp
112-114 °C
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.NO3/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;2-1(3)4/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
MJHKPBXGJMKYAY-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetraoctylammonium nitrate (TOAN) is an ionophore or recognition element mostly used in potentiometric sensors.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
TOAN has been used as recognition element in formulating potentiometric membrane to develop an electronic tongue system for monitoring nitrogen species level in water samples.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8799129413688012
description
Selectophore™, ≥99.0%
description
≥97.0% (AT)
description
98%
description
≥97.0%
assay
≥99.0%, ≥99.0% (NT)
assay
≥97.0% (AT)
assay
98%
assay
≥97.0%
product line
Selectophore™
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
crystals
form
solid
form
crystals
description
for ion-selective electrodes
description
-
description
-
description
-
impurities
≤0.05% halides (as bromide)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)