Przejdź do
89595
Chlorotrimethylsilane
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
TMCS, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
145,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
362,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.64
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-900-5
Beilstein/REAXYS Number:
1209232
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
145,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
100 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
752 °F
quality
LiChropur™
expl. lim.
6.4 %
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable, ion chromatography: suitable
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
General description
Chlorotrimethylsilane is a silylation reagent used in the derivatization of triglycerides into volatile fatty esters by gas chromatography (GC).
Application
Learn more in the Product Information
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
38652992361384410
description
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, ≥99.0% (GC)
description
purified by redistillation, ≥99%
description
≥98.0% (GC)
description
1.0 M in THF
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
reaction suitability
reactivity: alkyne reactive, reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
reaction suitability
reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorotrimethylsilane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)