Przejdź do
P0380
L-Proline
≥99% (HPLC), ReagentPlus®
Synonim(y):
(S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
194,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
951,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7450,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
35 420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
205-702-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
80810
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Proline, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: organic catalyst
impurities
L-Hydroxyproline, free
color
white
mp
228 °C (dec.) (lit.)
application(s)
detection
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Application
L-Proline has been used:
  • As a supplement during the preparation of chondrogenic medium and synthetic dextrose minimal medium (SD).
  • As a standard during the identification of metabolites in serum samples.
  • In a study to prepare L-proline-L-phenylalanine (L-Pro-L-Phe) mixture in aqueous acetonitrile.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
81709156850693693
L-Proline United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1568506
L-Proline
L-Proline certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
93693
L-Proline
description
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.5% (NT)
assay
-
assay
-
product line
ReagentPlus®
product line
BioUltra
product line
-
product line
TraceCERT®
color
white
color
colorless to white
color
-
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
impurities
L-Hydroxyproline, free
impurities
≤0.3% foreign amino acids, insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Proline
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. The CoA says Purity by HPLC. How was this obtained? Type of chromatography, column, detection? Important information considering Proline's high polarity and lack of chromophores.
    1 answer
    1. Regrettably, the analytical methods for this product are considered proprietary. However, this material is analyzed by reverse phase HPLC. Samples are derivatized and detection is at 260 nm.