Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-211-8
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
mp
770 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
May be used for the preparation of phosphate buffered saline, and for the extraction and solubilization of proteins.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?