Przejdź do zawartości
Merck

D8286

Diflorasone diacetate

analytical standard

Synonim(y):

6α,9-Difluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-diacetate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H32F2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.52
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-575-1
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


grade

analytical standard

technique(s)

HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable

application(s)

forensics and toxicology
veterinary

format

neat

SMILES string

[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](OC(C)=O)(C(=O)COC(C)=O)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]34C

InChI

1S/C26H32F2O7/c1-13-8-17-18-10-20(27)19-9-16(31)6-7-23(19,4)25(18,28)21(32)11-24(17,5)26(13,35-15(3)30)22(33)12-34-14(2)29/h6-7,9,13,17-18,20-21,32H,8,10-12H2,1-5H3/t13-,17-,18-,20-,21-,23-,24-,25-,26-/m0/s1

InChI key

BOBLHFUVNSFZPJ-JOYXJVLSSA-N

Application

Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Piktogramy

Health hazardExclamation mark

Słowo ostrzegawcze

Warning

Kody zagrożeń

Hazard Classifications

Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2

Klasa składowania

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

PPE (środki ochrony indywidualnej)

Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów