Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.35
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-363-8
MDL number:
Colour Index Number:
37175
Beilstein/REAXYS Number:
3416889
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide,
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ~95%
mp
98-100 °C
solubility
DMF:H2O (9:1): 10 mg/mL, very slightly hazy, red to red-brown
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCOc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(OCC)cc1N
InChI
1S/C17H20N2O3/c1-3-21-15-11-14(16(22-4-2)10-13(15)18)19-17(20)12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,3-4,18H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI key
CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?