Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 684,00 zł |
Informacje o tej pozycji
684,00 zł
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
3.291 mPa.s(25 °C)
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
format
mixture
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description viscosity 3.291 mPa.s (25 °C) | description viscosity 48.59 mPa.s (25 °C) | description viscosity 71.11 mPa.s (25 °C) | description viscosity 29.04 mPa.s (25 °C) |
| format mixture | format mixture | format - | format mixture |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) cleaning products |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| viscosity 3.291 mPa.s(25 °C) | viscosity 48.59 mPa.s(25 °C) | viscosity 71.11 mPa.s(25 °C) | viscosity 29.04 mPa.s(25 °C) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?