Przejdź do
027-05
Roztwór powlekający Neuron (5 ML)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Rozmrozić Neuron Coating Solution w temperaturze pokojowej. Odmierzyć pipetą wystarczającą ilość roztworu Neuron Coating Solution do naczynia hodowlanego, aby pokryć całą powierzchnię hodowli. Inkubować naczynie hodowlane w temperaturze 37oCprzez co najmniej godzinę lub przez noc.
Odessać Roztwór Powlekający Neurony z naczynia hodowlanego. Przed użyciem dwukrotnie przepłukać powierzchnię hodowli sterylnym PBS w celu usunięcia niezwiązanego roztworu Neuron Coating Solution.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)