Przejdź do
08561
(S)-(−)-α -Lipoic acid
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (S)-6,8-Thioctic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.33
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
81852
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCCC[C@H]1CCSS1
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)/t7-/m0/s1
InChI key
AGBQKNBQESQNJD-ZETCQYMHSA-N
Biochem/physiol Actions
Biological antioxidant with prooxidant activities . Method for enantioseparation of lipoic acid in dietary supplements by capillary electrophoresis.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)