Merck
137269
BIS-TRIS propane
EMPROVE® EVOLVE
Synonim(y):
BIS-TRIS propane, 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.33
UNSPSC Code:
12161705
Beilstein/REAXYS Number:
1786109
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, pH adjustment: suitable
pH
6.3-9.5
useful pH range
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
pKa 
(1) 6.8, (2) 9.0
mp
164-165 °C (lit.)
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
InChI key
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis Tris Propane is a unique biological buffer also referred to as a “Universal” buffer, which means the buffer capacity covers a wide range. Bis Tris Propane has two pKas of 6.3 and 9.5, which expands the buffering range from 5.0-10.5-making this a versatile buffer for biological systems. Bis Tris Propane is considered to be non-toxic to culture cell lines and provides high-solution clarity.A review of DNA polymerase techniques lists bis tris propane as a suitable buffer for PCR methods as a universal buffer pH gradient is employed.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS propane
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia