Przejdź do
21108
Calcium chloride hexahydrate
BioUltra, ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
Synonim(y):
CaCl2, Calcium chloride, Calcium dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
457,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CaCl2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.08
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
Grade:
reagent grade
Form:
solid
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
form
solid
impurities
Insoluble matter, passes filter test
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
30 °C
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.018, λ: 280 nm Amax: 0.015
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.6H2O/h;2*1H;6*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Hybrid Polymer Salogels for Reversible Entrapment of Salt-Hydrate-Based Thermal Energy Storage Materials.: This research explores the use of hybrid polymer salogels to encapsulate salt hydrates like calcium chloride hexahydrate for thermal energy storage applications. The study highlights the potential of these materials for reversible energy storage, enhancing their efficiency and sustainability (Rajagopalan et al., 2024).
Disclaimer
may also be liquid at temperatures >28°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
442909442909902179
description
BioUltra, ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
description
≥95%
description
≥95%
description
anhydrous, granular, ≤7.0 mm, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥93%
form
solid
form
solid
form
solid
form
granular
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
219.1 g/L at 20 °C
solubility
219.1 g/L at 20 °C
solubility
-
assay
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥93%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
anhydrous
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
granular
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
219.1 g/L at 20 °C
solubility
219.1 g/L at 20 °C
solubility
-
assay
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥93%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
anhydrous
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium chloride hexahydrate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7774-34-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)