Przejdź do
3017
Transcreener® Test metylotransferazy EPIGEN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6050,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41122100
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
dry ice
6050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Test Transcreener® EPIGEN Methyltransferase Assay to uniwersalny biochemiczny test HTS dla enzymów wytwarzających S-adenozylohomocysteinę (SAH), w tym wszystkich enzymów z rodzin metylotransferaz histonowych (HMT) i DNA (DNMT). Łączy w sobie szeroko zwalidowany test Transcreener® AMP2/GMP2, który opiera się na fluorescencyjnej immunodetekcji AMP, z enzymami sprzęgającymi, które przekształcają SAH w AMP. Aktywność enzymu jest sygnalizowana spadkiem polaryzacji fluorescencji, gdy związany znacznik jest wypierany z przeciwciała Transcreener® AMP2/GMP2. Test ma prosty format mieszania i odczytu z dwoma etapami dodawania płynu. Reakcje enzymatyczne metylotransferazy (MT) są najpierw wygaszane buforem zatrzymującym, a następnie dodawana jest mieszanina detekcyjna SAH zawierająca enzymy sprzęgające, przeciwciało Transcreener® AMP2/GMP2 i znacznik. Test zapewnia doskonały sygnał przy niskiej konwersji substratu, z Z' =0,7 i =100 milipolaryzacyjnym przesunięciem (mP) w normalnych warunkach reakcji.
Wyświetl pełną listę produktów Transcreener®.
Physical form
Zestaw z buforowanymi roztworami wodnymi
Preparation Note
3017-1K = 1000 testów, 384 dołki
3017-10K = 10 000 testów, 384 dołki
Legal Information
Transcreener is a registered trademark of BellBrook Labs
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
302330103018
description
-
description
-
description
-
description
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
high throughput screening methyltransferase assay Sigma-Aldrich
-
-
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)