Przejdź do zawartości
36679
PCB No 31
analytical standard
Synonim(y):
2,4′,5-Trichlorobiphenyl, 2,4′,5-PCB
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7Cl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.54
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1961529
Ballschmiter Number:
31
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(cc1)-c2cc(Cl)ccc2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-7-10(14)5-6-12(11)15/h1-7H
InChI key
VAHKBZSAUKPEOV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)