Merck
40843
1,2-Bis(2-amino-5-fluorophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrakis(acetoxymethyl) ester
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
5,5′-Difluoro-BAPTA-AM
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H38F2N2O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
800.66
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
8181644
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(F)cc1OCCOc2cc(F)ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C34H38F2N2O18/c1-21(39)49-17-53-31(43)13-37(14-32(44)54-18-50-22(2)40)27-7-5-25(35)11-29(27)47-9-10-48-30-12-26(36)6-8-28(30)38(15-33(45)55-19-51-23(3)41)16-34(46)56-20-52-24(4)42/h5-8,11-12H,9-10,13-20H2,1-4H3
InChI key
ZXXWTKAFGAXGHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2-Bis(2-amino-5-fluorophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrakis(acetoxymethyl) ester (5,5′-Difluoro-BAPTA-AM, 5FBAPTA-AM), a calcium chelator, may be used to modulate calcium levels and flow within cells to study calcium homeostasis and cell signaling.
Other Notes
19F-NMR calcium indicator
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)