Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
Specific activity:
≥0.10 U/mg
Recombinant:
expressed in E. coli
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
form
powder
specific activity
≥0.10 U/mg
storage temp.
−20°C
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which releases 1 μmol acetophenone per minute at 30°C. (R(−)-α-methyl-benzylamine as substrate).
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?