Przejdź do
44066
D-Sphingosine
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Sphingosine, (2S,3R,4E)-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, 4-Sphingenine, trans-D-erythro-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H37NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.49
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-651-3
Beilstein/REAXYS Number:
1727294
MDL number:
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
lipid type
sphingolipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
InChI key
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Biochem/physiol Actions
A constituent of cell membranes. Precursor of ceramide. Selective inhibitor of protein kinase C, but does not inhibit protein kinase A or myosin light chain kinase. Inhibitor of calmodulin-dependent enzymes.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)