Quality Segment
assay
≥75% (HPLC)
form
solid
solubility
DMF: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm (pH 8.2), λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)NCCCCCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1.Oc7ccc8c(Oc9cc(O)ccc9C8%10OC(=O)c%11ccc(cc%10%11)C(=O)NCCCCCC(=O)ON%12C(=O)CCC%12=O)c7
InChI
1S/2C31H26N2O10/c34-18-6-9-22-24(15-18)41-25-16-19(35)7-10-23(25)31(22)21-8-5-17(14-20(21)30(40)42-31)29(39)32-13-3-1-2-4-28(38)43-33-26(36)11-12-27(33)37;34-18-6-9-21-24(15-18)41-25-16-19(35)7-10-22(25)31(21)23-14-17(5-8-20(23)30(40)42-31)29(39)32-13-3-1-2-4-28(38)43-33-26(36)11-12-27(33)37/h2*5-10,14-16,34-35H,1-4,11-13H2,(H,32,39)
InChI key
WAGYELYAQOYZFU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?