Merck
55634
7-Hydroxy-4-methyl-3-coumarinylacetic acid
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
4-Methylumbelliferone-3-acetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
220399
eCl@ss:
32039090
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 360 nm; λem ~450 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CC1=C(CC(O)=O)C(=O)Oc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C12H10O5/c1-6-8-3-2-7(13)4-10(8)17-12(16)9(6)5-11(14)15/h2-4,13H,5H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
OOGKDHCQSZAEQI-UHFFFAOYSA-N
Application
suitable as pH-indicator
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)