Przejdź do
59304
2-Propanol
≥99.5% (GC), for molecular biology, BioUltra
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
171,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
493,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
875,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
200-661-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635639
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
Bp:
82 °C (lit.)
Vapor pressure:
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
171,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-Propanol, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
sustainability
Sustainability features
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
evapn. residue
≤0.001%
color
colorless
refractive index
n20/D 1.377 (lit.), n20/D 1.378
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
solubility
water: soluble (completely)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 280 nm Amax: 0.01
suitability
suitable for molecular biology
greener alternative category
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
General description
2-propanol is a clear, colorless, polar organic solvent commonly used in chemical and biochemical laboratories. It will dissolve a wide range of chemicals, and evaporates quickly. Isopropanol is commonly used in molecular biology for DNA and RNA extraction through precipitation. Unlike ethanol, which requires 2.5 times the volume of the nucleic acid-containing sample, isopropanol can be added in an equal volume. This causes precipitation to occur even without cooling, making it advantageous in reducing the overall volume of the sample. Moreover, it has applications in quantifying hydroxyproline levels, assessing cell viability through MTT assays, and contributing to microarray hybridization processes.
Application
2-Propanol has been used:
  • to precipitate genomic DNA extracted from flies
  • to precipitate genomic DNA extracted from xenograft primary tumors and organs
  • to immunoprecipitate 5-bromo-2-deoxyuridine (BrdU)
Biochem/physiol Actions
Isopropanol (2-Propanol) is widely used in molecular biology for the precipitation of DNA during extraction from cells and tissues. BioUltra IPA is suitable for DNA precipitation.
Features and Benefits
This product aligns with one or more of the 12 Principles of Green ChemistryThis solvent is safe to use and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
  • Suitable as a reagent for Biochemical and Molecular Biology Research
  • BioUltra grade, meets strict purity standards through rigorous testing
  • Free from DNase, NICKase, RNase, and Protease
  • Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
675431PHR1072109827
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
description
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%, poly coated bottles
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Laboratory Reagent, ≥99.5%
technique(s)
RNA extraction: suitable, DNA extraction: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
assay
≥99.5% (GC)
assay
99.9%
assay
-
assay
≥99.5%
grade
Molecular Biology
grade
HPLC Plus
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
Laboratory Reagent
solubility
water: soluble (completely)
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Propanol
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. is it LCMS grade
    1 answer
    1. This product is molecular biology grade. If you are looking for a LC-MS grade isopropanol, please see product 102781.