Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 282,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 798,00 zł |
Informacje o tej pozycji
282,00 zł
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (AT)
form
solid
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.001% total nitrogen (N)
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
734 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
bromate (BrO3-): ≤10 mg/kg, chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg, iodide (I-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, ≥99.5% (AT) | description ≥99% trace metals basis | description ≥99% trace metals basis | description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99% |
| form solid | form powder or crystals | form powder or crystals | form powder |
| assay ≥99.5% (AT) | assay ≥99% trace metals basis | assay ≥99% trace metals basis | assay ≥99% |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade reagent grade | grade - | grade - | grade anhydrous, ACS reagent |
| cation traces Mo: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces Ca: ≤0.002%, Na: ≤0.02%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP), Mg: ≤0.001%, Ba: ≤0.002%, Fe: ≤5 ppm |
| form solid | form powder or crystals | form powder or crystals | form powder |
| assay ≥99.5% (AT) | assay ≥99% trace metals basis | assay ≥99% trace metals basis | assay ≥99% |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade reagent grade | grade - | grade - | grade anhydrous, ACS reagent |
| cation traces Mo: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces Ca: ≤0.002%, Na: ≤0.02%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP), Mg: ≤0.001%, Ba: ≤0.002%, Fe: ≤5 ppm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium bromide
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?