Merck
70684
1-(2-Naphthoyl)imidazole
suitable for fluorescence, ≥95.0% (N)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5431262
eCl@ss:
32039090
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95.0% (N)
form
powder
mp
74-78 °C
fluorescence
λex 234 nm; λem 274 nm in H2O, λex 234 nm; λem 374 nm (after derivatization)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(c1ccc2ccccc2c1)n3ccnc3
InChI
1S/C14H10N2O/c17-14(16-8-7-15-10-16)13-6-5-11-3-1-2-4-12(11)9-13/h1-10H
InChI key
FEYNPDBWOXBMOB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Derivatizing agent for alcohols and amines prior to HPLC and fluorescence detection
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)