Przejdź do
71859
Sodium (meta)periodate
BioUltra, ≥99.5% (RT)
Synonim(y):
Sodium periodate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
654,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaIO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.89
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
232-197-6
MDL number:
654,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (RT)
form
crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white to light yellow
pH
3.5-5.5 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
270  °C ((518 °F ) at 1,013 hPa - OECD Test Guideline 102 -)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 350 nm in H2O at 0.05 M
SMILES string
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium periodate is use in molecular biology and carbohydrate research to cleave carbon-carbon bonds of carbohydrates alginates, chitosans, hyaluronan, scleroglucan/schizophyllan, cellulose nucleic acids other molecules rich in hydroxyls and ketones to prepare them for chemical and physical modifications.
Useful reagent for the oxidation of carbohydrates prior to labeling with biotin hydrazide
Other Notes
Periodate oxidation of agarose gels in enzyme immobilization; Preparation of oligonucleotide 3′-dialcohols in ribonucleoside labeling; Cleavage of cross-linked proteins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S1878769517945587
description
BioUltra, ≥99.5% (RT)
description
≥99.0%
description
≥99%
description
anhydrous, ≥99.9% trace metals basis
assay
≥99.5% (RT)
assay
≥99.0%
assay
≥99%, 99.0-101.0% (RT)
assay
≥99.9% trace metals basis
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystals
form
powder
form
crystalline
form
powder or crystals
color
white to light yellow
color
-
color
-
color
-
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
-
impurities
≤1000 trace metals basis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium (meta)periodate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Narządy docelowe
thymus gland
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)