Merck
77490
Phenanthridine
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Benzo[c]quinoline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-934-4
Beilstein/REAXYS Number:
120204
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
assay
≥98.0% (GC)
bp
349 °C/769 mmHg (lit.)
mp
104-107 °C
solubility
phosphate buffer: soluble
fluorescence
λex 305 nm; λem 370 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
c1ccc2c(c1)cnc3ccccc23
InChI
1S/C13H9N/c1-2-6-11-10(5-1)9-14-13-8-4-3-7-12(11)13/h1-9H
InChI key
RDOWQLZANAYVLL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
In addition to the emission maximum at 370 nm, there are lower maxima at 351, 390, 410, and 442 nm.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)