Informacje o tej pozycji
Assay:
≥44% (with NaOH; CH3CH2COOH, titration)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥44% (with NaOH; CH3CH2COOH, titration)
form
liquid
quality
ampule
SMILES string
Cl.CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2.ClH/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);1H
InChI key
YYFIGOPUHPDIBO-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-09-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?