Merck
913
TRIZMAL™ 6.3 Concentrate
pH 6.3(concentrate), 1 M
Synonim(y):
Trizmal™ buffer, Trizma® maleate buffer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.47
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shelf life
Suitable for use in the absence of visible microbial growth.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
1 M
pH
6.3(concentrate)
application(s)
cytology
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase Kit No. 91-C.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizmal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-16-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)