Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.02
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
5446934
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioReagent
analyte chemical class(es)
amino acids
concentration
~25% in H2O
suitability
suitable for protein sequencing
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Special 40 ml packaging for direct use in common sequencers.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluoroacetic acid solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?