Merck
93372
Trizma® Buffer substance
pH 7.5
Synonim(y):
Tris Buffer substance, Tris(hydroxymethyl)aminomethane Buffer substance
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
fine crystals
mol wt
average mol wt 150.6
pH
7.2±0.1 (37 °C, 0.05 M), 7.5±0.1 (25 °C, 0.05 M), 8.1±0.1 (5 °C, 0.05 M)
solubility
H2O: 0.67 g/mL, clear, colorless
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)