Merck
95146
Retinol solution
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol, Axerophthol, Vitamin A alcohol solution, Vitamin A1, all-trans-Retinol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058018
EC Number:
203-777-6
Beilstein/REAXYS Number:
403040
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human plasma
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
color
colorless to very light yellow
mp
62-64°C (solvent free)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C/CO)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
InChI key
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Biochem/physiol Actions
Retinal, retinol and retinoic acid are the aldehyde, alcohol and acid forms of vitamin A. The retinoids exist as many geometric isomers due to the unsaturated bonds in the aliphatic chain.
Retinol is biological active in a wide range of processes.
Analysis Note
0.25 mg in 1 mL hexane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-26 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)