Przejdź do
D1069
Desloratadine
≥98% (HPLC), histamine H1 receptor antagonist, powder
Synonim(y):
8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H- benzo[5,6]cyclohepta[1,2,b]pyridine, Clarinex®, NSC 675447
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
880,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3290,00 zł
2796,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H19ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.82
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Desloratadine, powder, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc2c(CCc3cccnc3\C2=C4\CCNCC4)c1
InChI
1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
InChI key
JAUOIFJMECXRGI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Application
Desloratadine has been used to test its effect on embryoid body development in in vitro gastrulation model of P19C5 stem cells. It has also been used as an antihistamine mimic in rats and to treat lung cancer (A549) and glioblastoma (U87) cells in various cellular studies.
Biochem/physiol Actions
A non-sedating H1-receptor antagonist, free from antimuscarinic/anticholinergic effects. It has novel antiallergic and anti-inflammatory effects.
Desloratadine is a selective and nonsedating histamine H1 receptor antagonist, an active metabolite of loratadine (Claritin), used to relieve hay fever and allergy symptoms with less drowsiness than other antihistamines; does not significantly inhibits cardiac K+ channels at clinically achievable blood levels. Free from antimuscarinic/anticholinergic effects.
Legal Information
Clarinex is a registered trademark of Schering Corp.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR16801173042Y0001584
Desloratadine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001584
Desloratadine
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desloratadine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)