Przejdź do
H6268
Hide–Remazol Brilliant Blue R
protease substrate, powder
Synonim(y):
Hide powder azure, Remazol Brilliant Blue R–Hide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
843,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Beilstein/REAXYS Number:
5629635
MDL number:
eCl@ss:
32160701
843,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hide–Remazol Brilliant Blue R, protease substrate
Quality Segment
form
powder
storage temp.
2-8°C
General description
Chromogenic substrate for trypsin
Application
Hide−Remazol Brilliant Blue R has been used:
  • to study the substrate specificity of a purified collagenase preparation from Clostridium histolyticum
  • to mix with cytotoxic samples for hide powder azure protease activity assay
  • as a high molecular weight substrate to test the inhibition of trypsin by the purified recombinant rat bikunin, α1-m/bikunin precursor, and α1-m
  • as a substrate to obtain the inhibition of snake venom protease activity by the addition of exogenous citrate
Other Notes
Hide powder covalently linked to Remazol Brilliant Blue R
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R80018564166960
description
protease substrate
description
anthraquinone dye
description
amylase substrate
description
15% dye basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
fibers
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)