Przejdź do
M2656
Multiwell plate washer/dispenser manifolds
8 position, straight
Synonim(y):
Plate Washer Manifolds, Multiwell Washer, Plate Washer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122102
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
color
none
General description
For use with 96 well multiwell plates
  • Dispense or aspirate media, or wash, a full row or column at a time
  • Luer fitting
  • Stainless steel and PTFE construction for easy cleaning and autoclavability
  • Optional repeat kit provides continuous operation capability
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M2531S1061Z370800
description
8 position, straight
description
8 position, bent
description
Model II
description
non-sterile, polycarbonate, autoclavable
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
color
none
color
none
color
none
color
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)