Przejdź do
M7292
M16 Medium
With sodium bicarbonate and lactic acid, without penicillin and streptomycin, liquid, sterile-filtered
Synonim(y):
Cell Culture Medium, Cell Culture Medium M16, M16 Medium Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
359,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
600,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
NaHCO3: 2.101 g/L
phenol red: 0.0106 g/L
sodium pyruvate: 0.0363 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
M2 and M16 Medium are common media for in vitro culture of preimplantation stage embryos. It is a modified Krebs-Ringer bicarbonate solution, which is very similar to Whitten′s Medium. M16 contains pyruvate and lactate as energy sources since preimplantation embryos do not utilize glucose efficiently.
Preparation Note
Supplement with 0.06 g/L potassium penicillin-G and 0.05 g/L streptomycin sulfate.
Analysis Note
Presence of particulates in solution will not affect product′s performance.
This product is tested for its ability to support the development of one-cell mouse embryos to expanded blastocysts. Minimum requirement is 80% development to blastocyst.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R515814610CW0397
description
With sodium bicarbonate and lactic acid, without penicillin and streptomycin, liquid, sterile-filtered
description
HEPES Modification, With 25 mM HEPES and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Low-protein, with L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, With sodium bicarbonate and L-glutamine, without phenol red
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
NaHCO3: 2.101 g/L
phenol red: 0.0106 g/L
sodium pyruvate: 0.0363 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
components
phenol red: 0.0053 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
NaHCO3: 2 g/L
HEPES: 5.96 g/L
glucose: 2 g/L (Dextro)
components
glucose: 3.45 g/L
NaHCO3: 1.60 g/L
L-glutamine: 0.333 g/L
HEPES: 7.5 mM
components
NaHCO3: 2.2 g/L
phenol red: no
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.025 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under M16 Medium
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8 + 7647-01-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)