Przejdź do
P2613
ProteoMass™ P14R MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol
Synonim(y):
P14R
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 x 1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
mol wt
monoisotopic mol wt 1,532.8582 Da
packaging
vial of 10 nmol
storage temp.
−20°C
Application
Peptide calibration standard for MALDI-MS instruments.
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9096MSCAL3A8471
description
vial of 10 nmol
description
vial of 10 nmol, average mol wt 39,211.28 Da by calculation
description
Protein MALDI MS Calibration Standard
description
vial of 10 nmol, average mol wt 66,429.09 Da by calculation
form
solid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
-
packaging
vial of 10 nmol
mol wt
monoisotopic mol wt 1,532.8582 Da
mol wt
average mol wt 39,211.28 Da by calculation
mol wt
-
mol wt
average mol wt 66,429.09 Da by calculation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)