Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 417,00 zł 354,45 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 623,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H80NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
734.04
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
220-153-9
MDL number:
354,45 zł
Cena katalogowa417,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
~99%
Quality Segment
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H81NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3,(H,44,45)
InChI key
RMBFBWDOAGQYBH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ~99% | description synthetic, ≥98% | description ≥99% (TLC) |
| functional group phospholipid | functional group phospholipid | functional group phospholipid |
| assay ~99% | assay ≥98% | assay ≥99% (TLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?