Przejdź do
P5929
Phytatray™ II
L × W × H 11.4 cm × 8.6 cm × 10.2 cm  in., PETG, sterile; γ-irradiated
Synonim(y):
Plant Tissue Culture System
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
493,00 zł
419,05 zł
250 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2360,00 zł
2006,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
40161500
Material:
PETG
419,05 zł
Cena katalogowa493,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PETG
sterility
sterile; γ-irradiated
technique(s)
cell culture: suitable
L × W × H
11.4 cm × 8.6 cm × 10.2 cm  in.
application(s)
agriculture
General description
These trays are sterile, disposable plant cell culture vessels made of PETG. They are ideal for numerous plant cell culture applications, such as high throughput screening.
Packaging
Packaged with sterile lids and trays in each box.
Legal Information
Phytatray is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1552Z740162P4060
description
L × W × H 11.4 cm × 8.6 cm × 10.2 cm  in., PETG, sterile; γ-irradiated
description
L × W × H 11.4 cm × 8.6 cm × 6.4 cm, PETG, sterile; γ-irradiated
description
L × W × H 9.5 cm × 9.5 cm × 10.5 cm, (recycled polyethylene terephthalate - RPET), sterile; γ-irradiated
description
≥96%, mixture of isomers
material
PETG
material
PETG
material
(recycled polyethylene terephthalate - RPET)
material
-
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
-
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
-
L × W × H
11.4 cm × 8.6 cm × 10.2 cm  in.
L × W × H
11.4 cm × 8.6 cm × 6.4 cm
L × W × H
9.5 cm × 9.5 cm × 10.5 cm
L × W × H
-
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)