Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2840,00 zł |
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2840,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
DO-7, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~53 kDa
species reactivity
human
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 0.1-0.2 μg/mL using human A431
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53(7157)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone DO-7, purified from hybridoma cell culture | description clone BP53-12, ascites fluid | description clone DO-1, purified from hybridoma cell culture | description affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| clone DO-7, monoclonal | clone BP53-12, monoclonal | clone DO-1, monoclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... TP53(7157) | Gene Information human ... TP53(7157) | Gene Information human ... TP53(7157) | Gene Information human ... TP53(7157) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse, human, rat |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-p53, mysie monoklonalne
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?