Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
25 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
T. ALBUM)
1660,00 zł
biological source
microbial (T.album
T. ALBUM)
Quality Segment
form
lyophilized powder
extent of labeling
30-140 units per g solid
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable, protein extraction: suitable
swelling
1 g swells to ~5 mL
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
• Spin column or batch processing possible.
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder | description lyophilized powder, Molecular Biology, BioUltra, ≥30 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥30 units/mg protein | description ≥3.0 unit/mg solid, lyophilized powder |
| technique(s) RNA extraction: suitable, DNA extraction: suitable, protein extraction: suitable | technique(s) - | technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable |
| biological source microbial (T.album | biological source - | biological source - | biological source plant seeds (barley), maize, soybean, microbial (T.album |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| extent of labeling 30-140 units per g solid | extent of labeling - | extent of labeling - | extent of labeling - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?