Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 95,40 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122804
Packaging:
pack of 1 ea
95,40 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 1 ea
General description
Floating rack can hold up to 7 Maxi Pur-A-Lyzer Dialysis Tubes in a single beaker.
Legal Information
Pur-A-Lyzer is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description holds up to 7 Maxi Pur-A-Lyzer dialysis tubes, pack of 1 ea | description holds up to 4 Midi Pur-A-Lyzer dialysis tubes, pack of 1 ea | description holds 1 Mega Pur-A-Lyzer dialysis tube, pack of 1 ea | description Midi 3500, capacity 50-800 μL, MWCO 3.5 kDa, pkg of 10 Midi dialysis tubes |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 10 Midi dialysis tubes |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pur-A-Lyzer™ Floating Racks for Dialysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?