Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 504,00 zł 428,40 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1950,00 zł 1657,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H22F3N5O · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
513.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
428,40 zł
Cena katalogowa504,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.FC(F)(F)c1ccc(cc1)-c2ccccc2C(=O)Nc3ccc4CN(CCc4c3)Cc5ncn[nH]5
InChI
1S/C26H22F3N5O.2H2O/c27-26(28,29)20-8-5-17(6-9-20)22-3-1-2-4-23(22)25(35)32-21-10-7-19-14-34(12-11-18(19)13-21)15-24-30-16-31-33-24;;/h1-10,13,16H,11-12,14-15H2,(H,32,35)(H,30,31,33);2*1H2
InChI key
QCUKFGSPPGIYIX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CP-346086 is microsomal triglyceride transfer protein (MTP, MTTP) inhibitor.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description Supplied by Roar Biomedical, Inc. |
| assay ≥97% (HPLC) | assay - |
| form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility - |
| color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?