Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
10,000-50,000 U/mL
Produkt R0884 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
grade
Molecular Biology
form
buffered aqueous solution
mol wt
98.8 kDa
concentration
10,000-50,000 U/mL
UniProt accession no.
foreign activity
DNase and RNase, none detected
storage temp.
−20°C
Gene Information
bacteriophage T7 ... T7p07(1261050)
General description
T7 RNA polymerase is highly specific for the bacteriophage T7 promoter and terminator sequences. It is extensively used to prepare RNA transcripts for stuctural and metabolic studies. The RNA transcripts can be converted to probes for sensitive hybridization detection studies. T7 polymerase and dideoxynucleotides can be used to directly sequence DNA.
Analysis Note
Activity assay: 40 mM Tris-HCl, pH 7.9, 6 mM MgCl2, 4 mM spermidine, 10 mM DTT, 0.5 μM each rNTP + 10 μCi α-32P-UTP, 3-10 units of enzyme, and 1 μg of a 350 bp template are incubated for 10 min at 37°C in a total volume of 100 μl. Typical results are ≥50% incorporation of labeled nucleotide into ≥90% full-length transcript.
Other Notes
One unit will catalyze the incorporation of 1 nmol of rNTP into acid-precipitable material in 60 min at 37°C.
T7 RNA Polymerase is supplied as a solution of 100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl (pH 7.9), 0.1 mM EDTA, 0.1% Triton X-100, 1 mM DTT, and 50% (v/v) glycerol.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?