Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3.7 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 462,00 zł 392,70 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
392,70 zł
Cena katalogowa462,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
description
Add RNase A before use. After addition of RNAse, store at 2-8ºC.
storage temp.
room temp
General description
This resuspension buffer is for use with GenElute™ kits during sample preparation. The GenElute™ Plasmid Miniprep Kit offers a simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Add RNase A before use. After addition of RNAse, store at 2-8ºC. ) | description - | description - | description BioControl, For use with GDS |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| description Add RNase A before use. After addition of RNAse, store at 2-8ºC. | description - | description - | description - |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?